Sistemas de fregado, VertiKlean®, MAX™
Proveedor: CONTEC
VKMX0125 VKMX0225 VKMX0275 VKMX0175 VKMX0325 VKMX0375 VKSE0200 VKSE0250 VKSE0100 VKSE0150 VKSE0350 VKSE0300
141-0989EA 431 EUR
141-0989 141-0991 141-0992 141-0990 141-0993 141-0995 129-1477 129-1478 129-1195 129-1196 129-1480 129-1479
Sistemas de fregado, VertiKlean®, MAX™
Mopas
VertiKlean® MAX™ está diseñado para aplicar desinfectantes en superficies horizontales y verticales y es ideal para la limpieza general de techos, paredes y suelos. Esta mopa ligera cuenta con una sola capa de espuma de poliuretano hidrofílica laminada con un tejido de microfibra de poliéster respaldado por una placa termoformada semirrígida, que se acopla fácilmente a la estructura del cabezal de la mopa VertiKlean®.
  • La espuma de uretano hidrofílica y el cabezal de la mopa de poliéster tricotado retienen los líquidos mejor que otros productos comparables