Sodio hipofosfito monohidrato

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

14104.30 14104.A1
14104.30EA 41.4 EUR
14104.30 14104.A1
Sodio hipofosfito monohidrato
Sodio hipofosfito monohidrato
Formula: NaH₂PO₂·H₂O
Pto. de fusión: 90 °C
Densidad: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06252379
Núm. CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Índice Merck: 14,8629

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR