Fluoruro de cinc tetrahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
14127.36
14127.36EA 163 EUR
14127.36
Fluoruro de cinc tetrahidrato ≥98%
Fluoruro de cinc tetrahidrato
Purity: 98% CAS No.: 13986-18-0 Molecular Formula: ZnF2.4H2O Formula Weight: 175.43 (103.37anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,10136 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149892
Formula: F₂Zn·4H₂O
Pto. de fusión: 872 °C
Densidad: 2,255 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149892
Núm. CAS: 13986-18-0
EINECS: 232-001-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,10136