Etanolato de magnesio (21 - 22% Mg)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
14264.30 14264.A1
14264.30EA 144 EUR
14264.30 14264.A1
Etanolato de magnesio (21 - 22% Mg)
Etanolato de magnesio
CAS No.: 2414-98-4 Molecular Formula: C4H10MgO2 Formula Weight: 114.44 Physical Form: Granular Density: 1.01 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Off-white Odour: Odourless Melting Point: 270° dec. Beilstein Reference: 3678841 UN No.: 3205 MDL No.: MFCD00009060
Formula: C₄H₁₀MgO₂
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Densidad: 1,01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009060
Núm. CAS: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
UN: 3205
ADR: 4.2,II