Clorito de sodio tech. ∼80%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
14265.36 14265.A3 14265.A9
14265.36EA 75 EUR
14265.36 14265.A3 14265.A9
Clorito de sodio tech. ∼80%, grado técnico
Clorito de sodio
Purity: 80% CAS No.: 7758-19-2 Molecular Formula: ClNaO2 Formula Weight: 90.44 Physical Form: Flake/Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 180-200° dec. Merck Reference: 14,8600 UN No.: 1496 MDL No.: MFCD00003478
Formula: ClNaO₂
Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…200 °C (desc.)
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003478
Núm. CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,8600