Piedra pómez, granulado 2-5 mm, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
14372-1KG
14372-1KGEA 190 EUR
14372-1KG
Piedra pómez, granulado 2-5 mm, Fluka™
Piedra pómez
Pto. de fusión: > 500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148147
Núm. CAS: 1332-09-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Particle Size 2-5 mm (determined by sieving)
Grain size 2-5 mm Min. 80 %