Sodio solución patrón, 10000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

14400.ADEA 107 EUR
14400.AD 14400.AE
Sodio solución patrón, 10000 mg/L Na en ácido nítrico 5% (de Na₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de sodio

Molecular Formula: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085307


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00085307

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR