Manganeso solución patrón, 10000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón mono elementos para ICP

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

14413.AD 14413.AE 14413.AP
14413.ADEA 98.8 EUR
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Manganeso solución patrón, 10000 mg/L Mn en ácido nítrico 5% (de Mn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de manganeso

Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111


Certificaciones: Trazable a NIST

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011111

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR