Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro


Ampuled under argon

14464.06 14464.14 14464.22
14464.06EA 117 EUR
14464.06 14464.14 14464.22
Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Manganeso (II) cloruro

Purity: 99.99% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114

Formula: MnCl₂
Pto. Ebullición: 1190 °C
Pto. de fusión: 650 °C
Densidad: 2,977
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5728

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR