Triteluluro de dibismuto ≥99.999% (metals basis) deposición al vacío
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
14519.09 14519.18
14519.09EA 132 EUR
14519.09 14519.18
Triteluluro de dibismuto ≥99.999% (metals basis) deposición al vacío
Triteluluro de dibismuto
Purity: 99.999% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: 6mm & Down Pieces Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201
Formula: Bi₂Te₃
Pto. de fusión: 573 °C
Densidad: 7,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014201
Núm. CAS: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,01331