Etanolato de tántalo(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 100 ppm Nb)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Tantalum(V) ethoxide

14643.03 14643.09 14643.18
14643.03EA 71.7 EUR
14643.03 14643.09 14643.18
Etanolato de tántalo(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 100 ppm Nb)
Etanolato de tántalo(V)

Purity: 99.999% CAS No.: 6074-84-6 Molecular Formula: C10H25O5Ta Formula Weight: 406.25 Flash Point: 30°(87°F) Physical Form: Liquid Density: 1.566 Refractive Index: 1.4880 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 18-19° Boiling Point: 145°/0.1mm Solubility: Decomposes in water. Soluble in organic solvents Beilstein Reference: 3678999 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00049785

Formula: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406.25 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (0.1 mmHg)
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1.566
Pto. de inflamación: 30 °C (87 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049785
Núm. CAS: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
UN: 2924
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR