Fenilmalonato de dietilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

150260010 150261000 150262500 150260025
150260010.EA 166 EUR
150260010. 150261000. 150262500. 150260025.
Fenilmalonato de dietilo 98%
Fenilmalonato de dietilo
Formula: C₁₃H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 170…172 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 16…17 °C
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009144
Núm. CAS: 83-13-6
EINECS: 201-456-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4903 to 1.4923 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR