Tubos detectores pasivos
Proveedor: GASTEC
5DH 32D 81D 9D 152D 14D 17D 174D 2D 1DL 133D 132D 1D 3D 4D 5D 12D 8D 91D 151D 122DL 3DL
151-0089EA 104 EUR
151-0089 151-0084 151-0090 151-0093 151-0078 151-0076 151-0080 151-0079 151-0083 151-0082 151-0075 151-0074 151-0081 151-0086 151-0094 151-0088 151-0073 151-0091 151-0062 151-0077 151-0072 151-0087
Tubos detectores pasivos
Tubos per gas
Se usan tubos detectores pasivos para determinar las concentraciones de gas medias ponderadas en el tiempo (TWA) durante periodos largos.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Los tubos detectores utilizan el principio de difusión natural del gas.
Un tubo detector es un tubo de vidrio de diámetro interno específico que se llena con un difusor y un reactivo químico en paralelo que permite al gas dispersarse a una velocidad constante, dando lugar a una decoloración másMore Product Information