Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
152782JEA 134.4 EUR
152782J 152783K
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Ácido 1-heptanosulfónico sal sódica
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007543
Núm. CAS: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01