Amoníaco en solución 32%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
153312KEA 45.3 EUR
153312K
Amoníaco en solución 32%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –60…–57,5 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Residuo no volátil Max. 20 ppm
Fe (Hierro) Max. 0,2 ppm
Pb (Plomo) Max. 0,05 ppm
Transmitancia (215 nm) (1 mol/l) Min. 10 %
Transmitancia (254 nm) (1 mol/l) Min. 97 %