Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate

15764.09 15764.18
15764.09EA 108 EUR
15764.09 15764.18
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato ≥99%
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica monohidrato

Purity: 99+% CAS No.: 207596-29-0 Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O Formula Weight: 234.29 (216.28anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00007544

Formula: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
MW: 234.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR