Cloruro de colina 98,0-100,5, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Colina cloruro
1582-01EA 86.02 EUR
1582-01
Cloruro de colina 98,0-100,5, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Cloruro de colina
Lot analysis on label.
Formula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
MW: 139.62 g/mol
Pto. de fusión: 244…247 °C
Densidad: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011721
Núm. CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Índice Merck: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 100.5 %
Assay (anhydrous basis) 98.0 - 100.5 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Ammonium Compounds Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %