Tetrachlorophthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
158801-5G
158801-5GEA 260 EUR
158801-5G
Tetrachlorophthalonitrile ≥98%, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorophthalonitrile
Tetrachlorophthalonitrile,98%
Formula: C₈Cl₄N₂
Pto. de fusión: 249…252 °C (dec., lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019740
Núm. CAS: 1953-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52ca661830b015bdd6c0917bb670d1246ab552a0&vid=65c27a0233056a99701d43e0e83209e18edf8ea4&prid=web&clid=SAPDAM