Rojo de fenol sal sódica ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: S,S-Dióxido del hidrogeno-4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bisfenolato sodio
15987.06 15987.14
15987.06EA 39.5 EUR
15987.06 15987.14
Rojo de fenol sal sódica ACS
Rojo de fenol sal sódica
CAS No.: 34487-61-1 Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Crystalline Melting Point: 285° dec. Beilstein Reference: 6260026 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Pto. de fusión: 285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066901
Núm. CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Índice Merck: 14,7247