Ácido cianurico, Supelco®

Proveedor: Merck

Sinónimos: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid

M-Clarity™ quality level = MQ100

16614-250MG
16614-250MGEA 33.9 EUR
16614-250MG
Ácido cianurico, Supelco®
Ácido cianurico
Formula: C₃H₃N₃O₃
Densidad: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00082990
Núm. CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Índice Merck: 13,02728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d889e6e9783b352b9adc1a3ec082c98f21e38285&vid=075f68f53a834b3254d54d27b9472c7a6dd305c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR