Acetona-D6 (99.9% D)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Propanona-D6

16797.50
16797.50EA 367 EUR
16797.50
Acetona-D6 (99.9% D)
Acetona-D6

Purity: 99.9% CAS No.: 666-52-4 Molecular Formula: CD3COCD3 Formula Weight: 64.13 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.872 Refractive Index: 1.3554 Appearance: Colourless Odour: Acetone-like Melting Point: -94° Boiling Point: 56° UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00044635


NMR solvent

Formula: D₃CC(O)CD₃
MW: 64.03 g/mol
Pto. Ebullición: 56 °C
Pto. de fusión: –94 °C
Densidad: 0.872
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044635
Núm. CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR