Sodio dodecilsulfato (SDS), PlusOne™
Proveedor: Cytiva
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
17-1313-01
17-1313-01EA 100.35 EUR
17-1313-01
Sodio dodecilsulfato (SDS), PlusOne™
Sodio dodecilsulfato (SDS)
SDS is an ionic detergent used to solubilise proteins. The PlusOne™ SDS reagent is carefully controlled for carbon chain length and overall quality.
  • pH Range: 6,5 - 8,5
  • Partially soluble in cold water, hot water and methanol,
  • Very slightly soluble in acetone, insoluble in diethyl ether
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 8027
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM