Sistemas de agua ultrapura, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Proveedor: Sartorius
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 3770 EUR
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Sistemas de agua ultrapura, arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Arium® mini está fabricado exclusivamente con materiales de alta calidad. Gracias a las guías intuitivas, al sistema de bolsa cerrada y al práctico sistema de parada de agua de arium®, la unidad es idónea para un consumo diario de hasta 10 L de agua ultrapura.
  • Ofrece agua pura con una calidad uniforme para obtener resultados fiables y reproducibles
  • La sustitución de la bolsa es sencilla y semianual, por lo que permite al usuario evitar los pasos de limpieza y lavado, que consumen mucho tiempo
  • Intuitivo: puede utilizarse incluso con guantes a través de