VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie U
Proveedor: VWR Collection
171-1097EA 7550 EUR
171-1097 171-1246 171-1098 171-1099 171-1244 171-1245 171-1467 171-1468 171-1469 171-1470 171-1471 171-1472
VWR®, Sistema de agua ultrapura, serie U
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Este sistema de agua de laboratorio 'dos en uno' produce agua ultrapura (tipo I) y de ósmosis inversa (tipo III) a partir del agua del grifo. La calidad del agua ultrapura cumple o supera las normas de agua ASTM, CLSI, CAP e ISO de tipo I.
  • El suministro de agua es sencillo e intuitivo a través del dispensador o de la consola central
  • La consola central es una pantalla táctil impermeable de 8 pulgadas, que proporciona al usuario un control y acceso total al rendimiento del sistema
  • Un sistema de agua puede accionar varias unidades dispensadoras (modo "1 + N")