Sistemas de purificación de agua, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Proveedor: Merck
ZIQ7003T0C ZIQ7005T0C ZIQ7010T0C ZIQ7015T0C
171-1378EA 20080 EUR
171-1378 171-1379 171-1380 171-1381
Sistemas de purificación de agua, Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Purificación de agua Sistemas de agua pura y ultra pura
Un sistema integrado de agua pura y ultapura que es inteligente, fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente.
  • Suministra agua pura y ultrapura desde hasta 4 dispensadores POD
  • Cuatro caudales de producción de agua pura (3, 5, 10 o 15 L/h)
  • Tres tamaños de depósitos (25, 50 ó 100 L)
  • Opciones de instalación sin espacio y sin desorden, en la pared, debajo o sobre la mesa de laboratorio
  • Amplia selección de aplicaciones POD-Paks, para satisfacer todas las necesidades de su aplicación
  • Planes de servicio a medida y una gama de opciones de asistencia