Supelco® Organic Reference Standard, Triglyceride Mix
Proveedor: Merck
17810-1AMP-S
17810-1AMP-SEA 125 EUR
17810-1AMP-S
Supelco® Organic Reference Standard, Triglyceride Mix
Normativas Estándares orgánicos
Envase: 100 mg ampule contains approximately equal amounts by weight of: Triacetin (C2:0) Tributyrin (C4:0) Tricaproin (C6:0) Tricaprylin (C8:0) Tricaprin (C10:0)
Order Now
ESPECIFICACIONES
Synonym(s) Lipid standards: triglyceride mixtures
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
Punto de inflamación 148,9 °C
Condiciones de envío DICE
Condiciones de almacenamiento –10...–25 °C
Temperatura de almacenamiento −20 °C