Butirato de 1-naftilo solución, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Peligro
Sinónimos: Butirato de α-naftilo
1801-50ML
1801-50MLEA 178 EUR
1801-50ML
Butirato de 1-naftilo solución, Sigma-Aldrich®
Butirato de 1-naftilo
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003923
Núm. CAS: 3121-70-8
ADR: 3,III
IVDLogo