Bombas de líquidos químicamente resistentes LIQUIPORT®
Proveedor: KNF
NF1.100FT.18S NF1.100KT.18RC NF1.100KT.18S NF1.100TT.18RC NF1.100TT.18S NF1.300FT.18RC NF1.300FT.18S NF1.300KT.18RC NF1.300KT.18S NF1.300TT.18RC NF1.300TT.18S NF100FT.18RC NF100FT.18S NF100KT.18RC NF100KT.18S NF100TT.18RC NF100TT.18S NF300FT.18RC NF300FT.18S NF300KT.18RC NF300KT.18S NF300TT.18RC NF300TT.18S NF1.100FT.18RC
224-0173EA 2570 EUR
224-0173 181-0128 181-0124 181-0129 181-0125 224-0174 224-0175 181-0136 181-0132 181-0137 181-0133 181-3923 181-3922 181-0126 181-0122 181-0127 181-0123 181-3925 181-3924 181-0134 181-0130 181-0135 181-0131 224-0172
Bombas de líquidos químicamente resistentes LIQUIPORT®
Bombas Bombas para bidón
Estas bombas de diafragma para líquidos funcionan silenciosamente y con poca vibración para bombear líquidos neutros y agresivos. Aplicación: Trasvase de líquidos.
  • Buena resistencia química
  • Autocebante
  • Sin mantenimiento, protegida contra funcionamiento en seco
  • Modo de espera
  • Limitación de presión máxima
  • Caudal de 0,2 a 3 l/min/Altura de presión 10 mWg, altura de succión 3 mWg
  • Cabezas de bomba disponibles en PP, PVDF o PTFE, diafragmas disponibles en PTFE, válvulas en FFKM
  • Altura de presión también disponible para 60 mWg bajo pedido
  • El caudal se puede