Bomba de tornillo para gases y vapores agresivos, VACUU·PURE® 10C
Proveedor: VACUUBRAND
20751000
181-0610EA 10570 EUR
181-0610
Bomba de tornillo para gases y vapores agresivos, VACUU·PURE® 10C
Bombas Bombas de vació
VACUU·PURE 10C dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range of 10⁻³ mbar. The new vacuum pump combines three important benefits for the user: 100% oil-free, chemically resistant, and no wear parts.
  • 10⁻³ mbar vacuum range
  • 100% oil-free
  • Chemically resistant
  • No wear parts
VACUU· PURE® 10C es ideal para procesos limpios y para la producción de productos puros. La bomba de tornillo está especialmente diseñada para procesos en el rango de vacío de hasta 10⁻³ mbares, sin embargo, a diferencia de otrasMore Product Information