Red local de vacío VACUU·LAN®
Proveedor: VACUUBRAND
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 410 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Red local de vacío VACUU·LAN®
Válvulas Válvulas de vacío
La red de vacío local VACUU LAN conecta varias estaciones de trabajo a una única bomba de vacío. Diversos modelos hacen posible conectar casi todas las aplicaciones de vacío populares, como rotavapores, concentradores de vacío, secadores de geles, hornos de secado y sistemas de filtración. Puede estar integrado en el mobiliario de laboratorios nuevos en el momento del montaje o instalarse posteriormente en laboratorios ya existentes.
  • Configuración de conexión individual, conexiones de vacío para satisfacer los requisitos de la estación de trabajo
  • Válvulas