Pentacarbonilhierro, AcroSeal®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

187621000
187621000.EA 102 EUR
187621000.
Pentacarbonilhierro, AcroSeal®
Pentacarbonilhierro
Formula: C₅FeO₅
Pto. Ebullición: 103 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,49 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011001
Núm. CAS: 13463-40-6
UN: 1994
ADR: 6.1,I

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow-orange to brown Liquid (May contain particulate matter)
Infrared spectrum Conforms
Additional info Material may have to be filtered through glasswool before use. Keep residue moist, may be pyrophoric if allowed to dry.
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR