Tubos de vacío
Proveedor: VACUUBRAND
20686000 20686001 20686002 20686005
189-3110EA 20 EUR
189-3110 189-3111 189-3112 189-3114
Tubos de vacío
Tuberías Tubo de transferencia
Caucho.
  • Tubos de goma de paredes gruesas estables y flexibles
  • Sellado óptimo mediante manguitos roscados y boquillas
  • Se pueden solicitar por metros