Potasio dicromato 1/60 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

191005XEA 45 EUR
191005X
Potasio dicromato 1/60 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500
Pto. de fusión: 398
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,07790

Order Now

Resultados test especificaciones

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01663 - 0.01670 mol/l
NIST trazable Confirmado


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR