Distribuidores múltiples con llave de paso para botellas con rosca GL 45, BOLA
Proveedor: Bohlender
D616-08 D616-16
201-0298EA 174 EUR
201-0298 201-0297
Distribuidores múltiples con llave de paso para botellas con rosca GL 45, BOLA
Tapas Tapones de botellas
Tapón de rosca de PPS, negro, cuerpo distribuidor de PTFE.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de -20 a +110 °C
  • Aptos para aplicaciones de vacío
Para la extracción o llenado de líquidos agresivos o puros. Para la conexión de mangueras y tubos al interior de recipientes. Una llave de paso en cada boca del conector. Los tubos no pueden ser insertados través de se pueden ajustar tubos con diámetro externo 6mm por la parte inferior del conector, de modo que se puede tener acceso al contenido del fondo del recipiente.