Refrigerador de Liebig con esmerilado normalizado
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05210201 05210202 05210301 05210302 05210303 05210304 05210402 05210403 05210404 05210504 05210401 05210704
201-0352EA 51.3 EUR
201-0352 201-0353 201-3313 201-0354 201-0355 201-3312 201-0356 201-0357 201-0358 201-0359 LENZ05210401 LENZ05210704
Refrigerador de Liebig con esmerilado normalizado
Condensadores
DURAN®, borosilicate glass.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Para condensación de vapores. Con revestimiento exterior. Núcleo y conectores con esmerilado normalizado. Conexión para tubos con oliva de vidrio.
Certificaciones: DIN 12576