Matraces de fondo plano con esmerilado estándar
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
03011928 03011937 03011949 03011958 03012428 03012437 03012449 03012458 03012470 03012473 03012928 03012937 03012949 03012958 03012970 03012973
201-1211EA 14.2 EUR
201-1211 201-1212 201-1213 201-1214 201-1311 201-1312 201-1313 201-1314 201-1315 201-1316 201-1201 201-1202 201-1203 201-1204 271-1205 271-1206
Matraces de fondo plano con esmerilado estándar
Matraces Matraces de fondo plano
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
With labelling area.
DIN 12348
Certificaciones: DIN 12348