VWR®, Matraz de fondo redondo con esmerilado normalizado
Proveedor: VWR Collection
201-1351EA 13.8 EUR
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Matraz de fondo redondo con esmerilado normalizado
Matraces Matraces de fondo redondo
Vidrio de borosilicato 3.3, incoloro.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, lo que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
La alternativa económica para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio. Con área de marcado. Número de referencia grabado: cómodo para volver a realizar un pedido.
DIN 12348
Certificaciones: DIN 12348