Ácido acético 99-100%, GPR RECTAPUR®

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

20103.295EA 33.9 EUR
20103.295 20103.364 20103.444 20103.557 20103.330 20103.460
Ácido acético 99-100%, GPR RECTAPUR®
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
IR: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99.5 %
Solidification point 16.0 - 16.6 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Non-volatile residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR