Ácido bórico 99.0-100.5%, cristalizado Ph. Eur.

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

20181.294EA 63.3 EUR
20181.294 20181.363 20181.465
Ácido bórico 99.0-100.5%, cristalizado Ph. Eur.
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (3.3 %) 3.8 - 4.8
Solubility in alcohol Passes test
Organic matter Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 450 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Residual solvents Unlikely by manuf.process


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR