Ácido ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato ≥98%

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

20291.157EA 0 EUR
20291.157
Ácido ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato ≥98%
Ácido ciclohexano-1,2-dinitrilotetraacetico monohidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149243
Núm. CAS: 87095-89-4
EINECS: 207-582-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR