X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido), Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem

Sinónimos: BCIG

203782-1 203782-100 203782-250 203782-5
203782-1EA 273 EUR
203782-1 203782-100 203782-250 203782-5
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido), Millipore®
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Pto. de fusión: 237…239 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005666
Núm. CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR