Ácido salicílico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico, Ácido o-hidroxibenzoico
20655.292EA 69.6 EUR
20655.292
Ácido salicílico ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ácido salicílico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Pto. Ebullición: 336 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…159 °C
Densidad: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Índice Merck: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Melting point 158 - 161 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %