Ácido amidosulfónico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

Sinónimos: Ácido sulfamídico, Ácido sulfámico, Ácido aminosulfónico

20672.187EA 40.6 EUR
20672.187 20672.234 20672.297
Ácido amidosulfónico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido amidosulfónico
Formula: H₃NO₃S
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 205 °C
Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011603
Núm. CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR