Calcio cloruro dihidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
208290-1
208290-1EA 146 EUR
208290-1
Calcio cloruro dihidrato, Millipore®
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 176
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660