2-Propanol ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA

20842.298EA 43.9 EUR
20842.298 20842.323 20842.312 20842.367 20842.460 20842.550 20842.330 20842.930
2-Propanol ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
IR: 01-2119457558-25
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99.7 %
Benzene and related substances Passes test
Espectro IR Passes test
Peroxides Passes test
Solubility in water Pasa test ACS
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 81,5 - 82,6 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.784 - 0.786
Density (20/20) 0.785 - 0.787
Density (25/25) 0.783 - 0.790
Índice de refracción (20°C) 1.376 - 1.378
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Aldehídos (como CH3CHO) Max. 2 ppm
Compuestos carbonílicos (como acetona) Max. 20 ppm
Compuestos carbon.(como propionaldehído) Max. 20 ppm
Ethanol Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 2 ppm
Methanol Max. 100 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR