VWR®, Gradillas para microtubos, flotantes
Proveedor: VWR Collection
211-0223EA 47.3 EUR
211-0223 211-0226
VWR®, Gradillas para microtubos, flotantes
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Patas desmontables que permiten una extracción fácil y rápida de los tubos
  • Adecuado para criotubos de hasta 2,0 ml
  • Estable, muy buena resistencia química
Para mantener recipientes de reacción con capacidad de 0,5 a 2 ml a temperatura constante en baños de agua. Las gradillas flotan incluso cuando están llenas. Los recipientes de reacción se mantienen fijos en el bastidor y no flotan. Se incluyen asas para facilitar su inserción y extracción del baño de agua, así como su transporte. No esterilizables en autoclave.