4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98.0% para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Atención

Sinónimos: 4-Aminofenazona, 4-Aminoantipirina

21161.122EA 55.3 EUR
21161.122 21161.188
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98.0% para análisis
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 13,00596

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 98.0 %
Suitable as phenol reagent Passes test
Melting point 106 - 109 °C
Pérdida por secado (90°C) Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR