Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Proveedor: Simport Scientific
T334-2 T334-2S T334-2SPR T334-4 T334-4S T334-4SPR T334-5 T334-5S T334-6 T334-6S T334-7 T334-7S T334-5SPR T334-6SPR T334-7SPR
720-0514EA 165 EUR
720-0514 720-0515 212-9577 212-9578 720-0516 212-9579 212-9580 212-9581 720-0517 720-0518 720-0520 212-9583 212-9582 720-0519 720-0521
Tubos de microcentrífuga, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífugas
PP, with O-ring seal screw cap (without attachment loop), autoclavable.
  • Junta tórica acoplada a la parte superior del tapón para garantizar un cierre hermético tras el uso repetido y preservar la integridad de las pequeñas muestras incluso en las condiciones más adversas
  • Tubos esterilizados mediante radiación gamma y disponibles en liso o con graduación impresa y área de escritura para la identificación de las muestras
  • Esterilizables en autoclave a una temperatura de hasta +121 °C en posición vertical con los tapones sueltos
  • Certificado de ausencia de