Vasos de precipitados para medición con asa
Proveedor: KARTELL
1156 1157 1158 1159 1160
213-3420EA 4.1 EUR
213-3420 213-3425 213-3430 213-1625 213-3440
Vasos de precipitados para medición con asa
Vasos de precipitados
PP, translúcido.
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con escala y pico en relieve.