Anhídrido acético ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

21390.293EA 74.6 EUR
21390.293 21390.330
Anhídrido acético ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Anhídrido acético
Formula: (CH₃CO)₂O
Pto. Ebullición: 139,9 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008705
Núm. CAS: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3),II
IR: 01-2119486470-36
Índice Merck: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 Passes test ACS
Boiling point 136 - 142 °C
Colouration Max. 20 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 100 APHA
Evaporation residue Max. 30 ppm
Metales pesados (por ICP-MS) Max. 2 ppm
Substances reducing Cr6+ (as O) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 2 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR